Merck
Formuła mAbs
i wykończenie wypełnienia
Produkty do rozwoju i produkcji
Formułowanie, sterylne filtrowanie i napełnianie produktu leczniczego jest złożone, ale kluczowe. Istnieje wiele substancji pomocniczych, opcji filtrowania i technologii napełniania, z których każda może mieć wpływ na kluczowe atrybuty końcowej postaci dawkowania, w tym stabilność.
Formuła
Przeciwciała monoklonalne (mAbs) mogą być formułowane do podawania podskórnego lub dożylnego. Solidne strategie ograniczania ryzyka podczas formulacji mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami i bezpieczeństwa produktu leczniczego dla pacjentów. Bezpieczna i skuteczna formulacja zależy od niezawodnego pozyskiwania wysokiej jakości substancji pomocniczych wytwarzanych zgodnie z GMP (IPEC-PQG GMP Guide i/lub EXCiPACT GMP Standard) oraz o określonym niskim obciążeniu biologicznym i poziomie endotoksyn.
Skuteczna formulacja mAbs wymaga szeregu substancji pomocniczych o różnych funkcjach, w tym:
  • Stabilizatory: Kluczowe dla zminimalizowania tworzenia się agregatów, osadów i wolnego leku w celu zapewnienia stabilności mAb podczas formulacji, przechowywania i podawania.
  • Substancje pomocnicze zmniejszające lepkość: Niezbędne do zmniejszenia lepkości końcowego preparatu, umożliwiając stosowanie bardziej skoncentrowanych preparatów, poprawiając możliwość wstrzykiwania i zmniejszając ból w miejscu wstrzyknięcia, zwiększając w ten sposób skuteczność terapeutyczną i przestrzeganie zaleceń przez pacjentów.
  • regulatory pH i bufory, sole: Kluczowe dla dostosowania składu formulacji i środka do podawania w oparciu o ostateczny typ formulacji (płynny lub liofilizowany), drogę podawania, docelowe pH i stabilność cząsteczki mAb.
  • Kryoprotektanty: Stosowane w preparatach liofilizowanych w celu stabilizacji mAb i innych biomolekuł podczas procesu liofilizacji i przechowywania.
Ponadto skuteczna formulacja zależy od skutecznego wymieszania substancji pomocniczych i aktywnych składników farmaceutycznych w celu zapewnienia jednorodności i konsystencji produktu leczniczego luzem.
Aby pomóc Ci odnieść sukces w tworzeniu preparatów wielkocząsteczkowych, dostępne są następujące produkty:
  • SAFC® Surowce farmaceutyczne i substancje pomocnicze (bufory, sole, stabilizatory, rozwiązania CIP, platforma redukcji lepkości)
  • Millipore® Rozwiązania jednorazowego użytku (mieszanie, zespoły i systemy przechowywania, złącza)
  • Millipore® Rozwiązania do pobierania próbek (system offline)
  • Millipore® Usługi (walidacja jednorazowego użytku i filtrów, instalacja sprzętu, kwalifikacja systemu, szkolenie w zakresie systemu, usługi systemowe)
  • BioReliance® Usługi (testowanie dopuszczenia produktu końcowego i usługi testowania stabilności)
Powiązane materiały
Loading
Powiązane kategorie
Preparaty do podawania pozajelitowego wykorzystujące stabilizatory białek
Stabilizatory białek
Nasze portfolio zaróbek farmaceutycznych oferuje wszystko, czego potrzebujesz do produkcji leków.
Dowiedz się więcej
Zmniejszenie lepkości wysoce skoncentrowanego preparatu przeciwciała monoklonalnego (mAb) w celu umożliwienia podawania podskórnego
Platforma redukcji lepkości
Nasza platforma redukcji lepkości umożliwia podskórne formułowanie wysoce skoncentrowanych białek.
Dowiedz się więcej
Formuła biofarmaceutyczna
Formuła biofarmaceutyczna
Oferujemy materiały o niskim obciążeniu biologicznym i niskiej zawartości endotoksyn do formulacji biofarmaceutycznych.
Dowiedz się więcej
Zautomatyzowany przyrząd testowy Integritest® 5 używany do testowania integralności filtrów lub sprzętu przetwórczego.
Testery integralności
Zautomatyzowany przyrząd testowy Integritest® 5 umożliwia przeprowadzanie nieniszczących testów integralności urządzeń filtrujących w trybie inline lub offline.
Dowiedz się więcej
Końcowa sterylna filtracja i napełnianie
Systemy jednorazowego użytku Mobius® mogą być zaprojektowane tak, aby zawierały pojedyncze lub nadmiarowe filtry sterylizujące.
Dowiedz się więcej
Zespół worka Mobius® 3D w dużym pojemniku do transportu cieczy 3D
Zarządzanie płynami
Solidne systemy zarządzania płynami zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia procesu. Łącząc nasze portfolio systemów jednorazowego i wielorazowego użytku, możemy zaspokoić Twoje potrzeby procesowe.
Dowiedz się więcej
Powiązane zasoby
Strona 1 z 3
Zapoznaj się z naszymi produktami i usługami
Znajdź narzędzia potrzebne do odkrywania leków przeciwciałowych, od identyfikacji celu po wytwarzanie przeciwciał, izolację, charakterystykę funkcjonalną i ocenę przedkliniczną. Nasze kompleksowe portfolio obejmuje najnowsze produkty i technologie do badań genetycznych, testów komórkowych, modelowania in vitro, produkcji przeciwciał monoklonalnych, oczyszczania i badań przesiewowych przeciwciał, profilowania odpowiedzi immunologicznej, PK/PD i oceny immunogenności.
Przeciwciało immunoglobuliny G w kolorze niebieskim i żółtym
Odkrywanie leków przeciwciałowych
Zidentyfikuj swój najlepszy trop dzięki produktom i technologiom przesiewowym do odkrywania przeciwciał.
Dowiedz się więcej
Naukowiec stojący i trzymający pudełko odczynników do multipleksowych testów biomarkerów MILLIPLEX® obok urządzenia Luminex® z ultraczułym urządzeniem do testów immunologicznych SMCxPRO® na ławce w tle.
Target Discovery
Zapoznaj się z naszymi genetycznymi narzędziami przesiewowymi i komórkowymi do odkrywania celów.
Dowiedz się więcej
Ilustracja 3D przeciwciał w kolorze aqua i magenta
Wybór i optymalizacja leadów
Maksymalizuj wydajność dzięki produktom do produkcji przeciwciał monoklonalnych i badań przesiewowych.
Dowiedz się więcej
Uśmiechnięty naukowiec siedzący przed stołem z mikroskopem, systemem obrazowania żywych komórek CellASIC® ONIX2 i monitorem komputera
Rozwój przedkliniczny
Kompleksowe profilowanie kandydatów na leadów w celu uzyskania wysoce predykcyjnych wyników.
Dowiedz się więcej
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami