mAbs Upstream
Produkty do rozwoju i produkcji.
Przebieg pracy obejmuje wszystkie etapy prowadzące do zbioru komórek, w tym optymalizację warunków hodowli, rozwój linii komórkowej.linia komórkowa i charakteryzacja produktu, rozwój mediów, chemikalia procesowe; oraz skalowanie procesu wsadowego, wsadowego z podawaniem lub perfuzji do większych bioreaktorów. Celem wyższego szczebla biomanufacturingu jest zwiększenie gęstości komórek i miana produktu.
Bioreaktory
Bioreaktory są dostępne w różnych rozmiarach i formatach (ze stali nierdzewnej, jednorazowe lub hybrydowe), aby wspierać zarówno adherentne, jak i zawiesinowe hodowle komórkowe. Przylegające linie komórkowe mogą być hodowane w trybie wsadowym, wsadowym z podawaniem lub z wymianą pożywki, podczas gdy komórki zawiesinowe mogą być hodowane w trybie wsadowym, wsadowym z podawaniem i perfuzyjnym. Niezależnie od typu komórek lub trybu pracy, bioreaktor musi umożliwiać stały wzrost komórek, wysoką żywotność komórek i solidną produkcję białek. Podczas opracowywania procesu, mikrobioreaktory o małej objętości roboczej są wykorzystywane do przewidywania wydajności zbiorników o większej skali, ułatwiając proces skalowania do produkcji klinicznej i komercyjnej lub transferu technologii.
Nasza kompleksowa oferta w zakresie bioreaktorów obejmuje:
- Bioreaktory jednorazowego użytku Millipore® z lub bez systemu retencji komórek do operacji perfuzji
- Filtry sterylizujące Millipore®.filtry sterylizujące & prefiltry
- Rozwiązania Millipore® do pobierania próbek (automatyczny system online, pobieranie próbek offline).pobieranie próbek offline)
- Millipore® Process Analytical Technology (analizator Ramana, zautomatyzowane aseptyczne pobieranie próbek)
- Millipore® CTDMO, BioReliance® / Millipore® Services (testowanie banków komórek i wirusów, testowanie surowców, testowanie uwalniania zbiorów / walidacja jednorazowego użytku i filtrów, instalacja sprzętu, kwalifikacja systemu, szkolenie systemowe, usługi systemowe)
- Oprogramowanie do automatyzacji i analizy firmy Millipore®
Powiązane produkty
Powiązane kategorie
Linia komórkowa, która utrzymuje korzystny wzrost i produktywność jest niezbędna do produkcji mabów.
Nasze pożywki do hodowli komórkowych sprawiają, że zintensyfikowane lub zasilane procesy wsadowe są bardziej niezawodne i wydajne.
Nasze rekombinowane suplementy pochodzenia niezwierzęcego (NAO) są przeznaczone do hodowli komórkowych.
Rozwiązania do mieszania jednorazowego użytku firmy Mobius® obejmują pełną gamę mieszalników o pojemności od 10 l do 3 000 l.
Rodzina bioreaktorów Mobius® obsługuje procesy wsadowe, wsadowe z podawaniem i perfuzyjne.
Nasza szeroka oferta filtrów membranowych oferuje opcje wydajnego przetwarzania każdego strumienia farmaceutycznego i biofarmaceutycznego.
Powiązane zasoby
- Data Sheet: Mobius Breez Microbioreactor
This document highlights the benefits of the Mobius® Breez Microbioreactor, a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform.
- Accelerate Perfusion Media Development and Predict Large-Scale Processes using a Single-use, Automated Microbioreactor
This page describes the use of the Mobius® Breez Microbioreactor to rapidly screen and optimize media formulations for perfusion processes and to predict the performance of larger scale bioreactors as an alternative to traditional small-scale models.
- Data Sheet: Mobius® 3L Bioreactor
This document highlights the benefits of the Mobius® 3L Bioreactor.
- Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
This document highlights the benefits of Mobius® iFlex Bioreactor, a scalable family of next generation high-performance single-use modular bioreactors for fed-batch and perfusion processes.
- Scalability and Performance of Mobius® iFlex Bioreactors
Mobius® iFlex Bioreactors are single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch as well as perfusion cell culture applications. Several performance attributes and scalability data for these bioreactors are described in this article.
- Optimizing Upstream Media and Feeds in Bioprocessing
Developing a robust upstream cell culture process that maximizes productivity without increasing complexity relies on the right combination of bioprocess medium and feed and the ability to maintain tight control of culture conditions. Learn more how to achieve this.
- Upstream Bioprocessing Feed Strategies and Scalability: A Case Study with Cellvento® ModiFeed Prime COMP
Prior to scaling your upstream bioprocess to bioreactors, it’s best to set up small-scale cultures to determine the media and feed combinations as well as other parameters to best optimize growth, productivity, and product quality from your cells.
- In-Line Real-Time Monitoring of CHO Cell Culture Process Parameters using Raman Spectroscopy
This article explains how ProCellics™ Raman Analyzer with Bio4C® PAT Raman Software (the Raman PAT Platform) can be used to perform in-line and real-time measurement of TCD, VCD and mAb titer as well as the concentration of glucose, lactate, and ammonium in a bench-scale bioreactor, and how it compares with off line monitoring.
- Brochure: Mission Control: Strategies for Effective Bioburden and Aseptic Control
In this series of articles, we provide information to highlight the differing objectives for bioburden control by unit operation and discuss the parameters that guide filter selection and optimization.
- Cell Culture Media Filtration, Filter Selection and Sizing
The purpose of this application note is to provide estimated filtration areas for different sterilizing-grade filters with a panel of media used for Chinese Hamster Ovary (CHO) cell culture processes.
- Cell Culture Media Mixing and Microfiltration: Reducing Risk with Single-use Technology
This case study presents our recommended methods for thoroughly mixing media, as well as reducing the risk of mycoplasma contamination through the use of 0.1 μm sterilizing-grade filters.
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami