Test enzymatyczny proteinazy K
Opis testu aktywności proteinazy K (EC 3.4.21.64)
Ta procedura służy do oznaczania aktywności proteinazy K (EC 3.4.21.64) przy użyciu hemoglobiny jako substratu.
Uwaga: Ten test nie służy do pomiaru aktywności unieruchomionych produktów proteinazy K, takich jak produkty o numerach P9290 lub 82452.
Spektrofotometryczne oznaczenie szybkości zatrzymania (A750, droga światła = 1 cm) opiera się na następującej reakcji:
Definicja jednostki: Jedna jednostka proteinazy K hydrolizuje hemoglobinę zdenaturowaną mocznikiem w celu wytworzenia barwy odpowiadającej 1,0 µmol tyrozyny na minutę przy pH 7,5 w temperaturze 37 °C (barwienie odczynnikiem Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Wymagane odczynniki do testu proteinazy K
- Fosforan potasu, jednozasadowy (P5379)
- Hemoglobina z krwi bydlęcej (H2625)
- 1 M roztwór NaOH
- Mocznik (U1250))
- Dwuwodny chlorek wapnia (C3881)
- 6.1 N roztwór kwasu trichlorooctowego (T0699)
- 2.0 N Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent (F9252)
- L-Tyrozyna (T3754)
- 1.0 M kwas solny (H9892)
Przygotowanie odczynników do testu proteinazy K
Do przygotowania odczynników używaj ultraczystej wody (oporność ≥18 MΩxcm w 25 °C).
Bufor (1,0 M bufor fosforanu potasu, pH 7,5 w 37 °C) - Przygotuj 136 mg/ml roztwór jednozasadowego fosforanu potasu (P5379) w wodzie ultraczystej. Dostosuj pH do 7,5 w temperaturze 37 °C za pomocą 1 M do 10 M KOH.
Substrat [100 mM fosforan potasu, pH 7,5 w 37 °C z 2.0% (w/v) hemoglobiny i 6 M mocznika] - Aby przygotować 100 ml roztworu substratu, dodaj 2,0 g hemoglobiny z krwi bydlęcej (H2625) do ~40 ml ultraczystej wody. Pozostawić hemoglobinę do rozpuszczenia, mieszając w temperaturze 37 °C przez 30 minut. Dodać 8,0 ml 1 M roztworu NaOH i mieszać przez kolejne 20 minut w temperaturze 37 °C. Dodaj 36,0 g mocznika (U1250) i kontynuuj mieszanie w temperaturze 37 °C przez 60 minut. Dodaj 10 ml buforu i dostosuj pH do 7,5 w temperaturze 37 °C za pomocą 1 M do 5 M HCl. Dostosuj końcową objętość do 100 ml za pomocą ultraczystej wody.
Enzyme Diluent (20 mM CaCl2 Solution) - Przygotuj 2.95 mg/ml roztworu dwuwodnego chlorku wapnia (C3881) w ultraczystej wodzie.
Roztwór TCA (305 mM [5% (w/v)] kwas trichlorooctowy) - Rozcieńczyć 6.1 N [~100% (w/v)] roztwór kwasu trichlorooctowego (T0699) 20-krotnie wodą ultraczystą.
0,5 M roztwór NaOH - Rozcieńczyć 1.0 M roztwór wodorotlenku sodu dwukrotnie wodą ultraczystą.
F&C Reagent (1 N Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent) - Rozcieńczyć 2.0 N Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent (F9252) dwukrotnie wodą ultraczystą.
Roztwór wzorcowy tyrozyny (1.1 mM roztwór wzorcowy L-tyrozyny) - Odważyć 20 mg L-tyrozyny (T3754) na mikrowadze i przenieść do kolby miarowej klasy A o pojemności 100 ml. Dodać ~80 ml ultraczystej wody. Delikatnie podgrzać do temperatury 70-80°C (nie gotować), aż tyrozyna się rozpuści. Schłodzić do temperatury pokojowej. Dostosować do znaku objętości za pomocą ultraczystej wody.
Uwaga: Roztwór standardowy Tyr jest stabilny przez 6 miesięcy. Przechowywać w lodówce.
200 mM HCl Solution - Pięciokrotnie rozcieńczyć 1,0 M kwas solny wodą ultraczystą.
Roztwór enzymu (proteinazy K) - Bezpośrednio przed użyciem przygotować roztwór zawierający 0.075-0,175 jednostki/ml proteinazy K w zimnym (2-8 °C) 20 mM roztworze CaCl2
.
4. Wymieszać przez wirowanie i inkubować w temperaturze pokojowej przez 20 minut.
5. Sklaruj każdy roztwór filtrując przez filtr 0,45 µM.
6. Dodaj następujące składniki w odpowiednich fiolkach:
6.
7. Zakorkować fiolki i dokładnie wymieszać każdy test i próbę ślepą, mieszając.
8.Przygotuj serię wzorców, pipetując (w mililitrach) następujące odczynniki do odpowiednich fiolek:
8.
Uwaga: Objętości wzorców mogą być modyfikowane lub dodawane w razie potrzeby.
9. Dokładnie wymieszaj każdy standard i standardową próbę ślepą, mieszając.
10. Dodaj 1,50 ml odczynnika F&C do wszystkich testów, standardów i prób ślepych. Zamknąć fiolki, natychmiast dokładnie wymieszać przez wirowanie lub worteksowanie i inkubować w temperaturze pokojowej przez 30 minut.
11. Wyzerować odpowiedni termostatowany spektrofotometr względem powietrza. Przenieś każdy roztwór do odpowiedniej kuwety i zmierz absorbancję przy 750 nm.
Uwaga: Jeśli roztwory są zamglone, przefiltruj przez filtr 0.45 µM bezpośrednio przed pomiarem absorbancji.
Obliczyć wynik testu
Obliczenia
1. Krzywa wzorcowa
Dla każdego wzorca obliczyć ΔA750 Wzorzec:
ΔA750 Standard = A750 Standard - A750 Standard Blank
Oblicz dla każdego wzorca krzywą standardową./p>
Wykreślić krzywą wzorcową ΔA750 Standard dla wzorców względem mikromoli tyrozyny przy użyciu regresji liniowej. Wartość R-kwadrat musi wynosić ≥0,99, aby wyniki były prawidłowe.
2. Określenie testu
Dla każdego testu oblicz ΔA750 Test:
ΔA750 Test = A750 Test - A750 Test./sub> Ślepa próba
Na podstawie krzywej standardowej określ mikromole równoważników tyrozyny uwolnionych w teście.
gdzie:
8.0 = objętość (mL) całkowitej zatrzymanej reakcji
df = współczynnik rozcieńczenia
0.50 = mL dodanego roztworu enzymu
10 = czas inkubacji testu (minuty)
2,5 = objętość (mL) przesączu użytego do oznaczenia kolorymetrycznego
3.
3.
Materiały
Referencje
03/17-1