กลยุทธ์การกรองปราศจากเชื้อ
เป็นสิ่งสำคัญที่ผลิตภัณฑ์ยาจะต้องปราศจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างเด็ดขาดความเชี่ยวชาญในโซลูชันการกรองเช่นการกรองแบบปลอดเชื้อสามารถช่วยตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้
มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของตัวกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการทดสอบความสมบูรณ์
การกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อมักใช้สำหรับการกำจัดจุลินทรีย์และมีบทบาทสำคัญในการรับประกันความเป็นหมันของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ว่าเป็นหมันหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำหนดให้มีการทดสอบความสมบูรณ์ของตัวกรองเกรดฆ่าเชื้อเพื่อให้แน่ใจว่าตัวกรองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนและหลังการใช้งานตัวกรอง ดังนั้นการทดสอบความสมบูรณ์ของตัวกรองที่ประสบความสำเร็จจึงเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างการตรวจสอบตัวกรองและการประมวลผลปัจจุบัน การออกแบบการทดสอบความสมบูรณ์ที่แข็งแกร่ง สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทดสอบความสมบูรณ์ของตัวกรองมีความน่าเชื่อถือ
มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาปลอดเชื้อที่มีกระบวนการ Parenteral ขนาดเล็ก (SVP
การกรองของเหลวผ่านตัวกรองเกรดฆ่าเชื้อเป็นวิธีการทั่วไปในการกำจัดจุลินทรีย์จาก SVPs โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไวต่อความร้อน การกรองขั้นสุดท้ายด้วยตัวกรอง 0.22 μ m เป็นการ µm งานของหน่วยครั้งสุดท้ายในกระบวนการและเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตสูตรยาทางหลอดเลือดดำที่ประสบความสำเร็จ
ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมช่วยให้มั่นใจได้ว่าขั้นตอนกระบวนการที่สำคัญนี้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้กลยุทธ์การตรวจสอบที่ครอบคลุมยังให้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันว่าเงื่อนไขของกระบวนการและตัวกรองมีความแข็งแกร่งและเพื่อปกป้องการตัดสินใจเหล่านี้ต่อหน่วยงานกำกับดูแล การใช้ตัวกรองเกรดฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดจุลินทรีย์ ควรปฏิบัติตามแนวทางที่สำคัญ สำหรับการรวมขั้นตอนนี้ไว้ในช่วงปลายของกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นหมัน
ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนด้วยการออกแบบคุณภาพ (QbD)
การเลือกตัวกรองเกรดฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเป็นหมัน การทำความเข้าใจกับระบบและส่วนประกอบการกรองอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากมีตัวเลือกที่แตกต่างกันมากมาย การออกแบบและการผลิตส่วนประกอบของระบบการกรองควร ใช้หลักการ QBD เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเป็นหมันสำหรับกระบวนการปลอดเชื้อ
การกำหนดกลยุทธ์การตรวจสอบและคุณสมบัติ
การกรองฆ่าเชื้อจะต้องผ่านการรับรองในช่วงระยะแรกทางคลินิกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตัวกรองเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตยาที่ใช้ในการวิจัยที่ปราศจากเชื้อไม่ควรปนเปื้อนหรือทำปฏิกิริยากับเพิ่มหรือดูดซึมโดยยา การทำความเข้าใจองค์ประกอบหลักของการกรองที่ปราศจากเชื้อการตรวจสอบและคำแนะนำด้านกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาระยะพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการได้รับการกำหนดและตรวจสอบอย่างถูกต้อง
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวกรองและเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องมีการตรวจสอบหลายด้านรวมถึงการเก็บรักษาแบคทีเรียความเข้ากันได้ทางเคมี extractables และการดูดซับ กลยุทธ์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเงื่อนไขการประมวลผลได้รับการปรับให้เหมาะสมและตัวกรองได้รับการทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ
ไปที่เอกสารของเราค้นหาเอกสารข้อมูลใบรับรองและเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
Related Protocols
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- This article describes a purification process resulting in low nanoparticulate impurities sucrose, enabling more stable protein formulations.
ค้นหาบทความและโปรโตคอลเพิ่มเติม
How Can We Help
ในกรณีที่มีคำถามใดๆโปรดส่ง คำขอการสนับสนุนลูกค้า
หรือพูดคุยกับทีมบริการลูกค้าของเรา:
ส่งอีเมลไป
ที่ custserv@sial.com หรือโทรไปที่ 800 (0) 244-1173
Additional Support
- CRISPR Use License Agreement
- Calculators & Apps
Web Toolbox - science research tools and resources for analytical chemistry, life science, chemical synthesis and materials science.
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
เวิร์กโฟลว์
Liquid formulation strategies
การใช้งานของเหลวที่ผ่านการฆ่าเชื้อมักจะถูกฉีดเข้าไปในร่างกายทำให้มีความสำคัญในการลดความเสี่ยงโดยการเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในการทำให้ API บริสุทธิ์ระบุสารเพิ่มปริมาณที่เหมาะสมกำหนดการตรวจสอบกระบวนการที่เหมาะสมและเลือกตัวกรองที่เหมาะสม
Solid formulation strategies
ผลิตภัณฑ์ยาต้องปราศจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องใช้การกรองแบบปลอดเชื้ออย่างผู้เชี่ยวชาญสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้
Final fill strategies
กระบวนการบรรจุขั้นสุดท้ายเป็นส่วนสำคัญของการผลิตยาซึ่งต้องการการลดความเสี่ยงอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในการรักษาที่ปลอดภัยนั้นมีให้กับผู้ป่วย
Webinar ที่เกี่ยวข้อง
การกรองของเหลวผ่านตัวกรองเกรดฆ่าเชื้อเป็นวิธีการทั่วไปในการกำจัดจุลินทรีย์ออกจากช่องขนาดเล็กที่ไวต่อความร้อน
ในการประมวลผลปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์ยาเป็นสิ่งสำคัญที่ผลิตภัณฑ์ยาจะปราศจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย