Principaux documents
S993530
(2-CARBOXY-1-(4-CHLORO-BENZOYL)-2-OXO-ETHYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H21Cl2O4P
CAS Number:
Poids moléculaire :
523.357
Numéro MDL:
Autres remarques