Principaux documents
W275601
Sigma-Aldrich
Monosodium Glutamate
new
≥99%, FG
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid monosodium salt
About This Item
Formule linéaire :
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS Number:
Poids moléculaire :
169.11
Code UNSPSC :
12352200
Numéro E:
E 621
Qualité
FG
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥99%
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
Clé InChI
LPUQAYUQRXPFSQ-DFWYDOINSA-M
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable