Principaux documents
SML3454
Sigma-Aldrich
Ridaforolimus
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
AP23573, Deforolimus, MK-8669
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H84NO14P
CAS Number:
Poids moléculaire :
990.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1CCCC[C@]12[H])C([C@@]3(O)[C@@H](CC[C@]([H])(O3)C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@H](C([C@@H]([C@H](O)/C(C)=C/[C@H](C(C[C@@]([H])([C@@H](C[C@H]4C[C@@H](OC)[C@@H](CC4)OP(C)(C)=O)C)OC2=O)=O)C)OC)=O)C)C)=O
InChI
1S/C53H84NO14P/c1-32-18-14-13-15-19-33(2)44(63-8)30-40-23-21-38(7)53(61,67-40)50(58)51(59)54-25-17-16-20-41(54)52(60)66-45(35(4)28-39-22-24-43(46(29-39)64-9)68-69(11,12)62)31-42(55)34(3)27-37(6)48(57)49(65-10)47(56)36(5)26-32/h13-15,18-19,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,57,61H,16-17,20-26,28-31H2,1-12H3/b15-13+,18-14+,33-19+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
Clé InChI
BUROJSBIWGDYCN-GAUTUEMISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Antiproliferative mTORC1 inhibitor
Ridaforolimus is an antiproliferative mTOR inhibitor that forms a complex with the FK506 binding protein-12 (FKBP-12), which binds to and inhibits mTOR resulting in cell cycle arrest and inhibition of tumor cell growth and proliferation. Like rapamycin, ridaforolimus affects only mTORC1, not mTORC2.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable