Reagenti per imaging di cellule vive
L'imaging di cellule vive in tempo reale consente agli scienziati di monitorare gli eventi cellulari dinamici che sfuggono all'osservazione quando si utilizzano tecniche tradizionali, come l'imaging fisso e la PCR, che forniscono informazioni limitatamente ad un determinato istante di tempo. Il nostro portafoglio di reagenti per l'imaging di cellule vive include nuove tecnologie di marcatura fluorescente per il tracciamento delle cellule, biosensori lentivirali fluorescenti oltre a sonde e coloranti tradizionali fluorescenti che consentono di analizzare gli eventi cellulari in tempo reale. Questi reagenti sono ideali per l'acquisizione di eventi cellulari dinamici con sistemi di incubazione e imaging in tempo reale, come il sistema microfluidico per l’imaging di cellule vive CellASIC® ONIX2.
Marcatura con i linker cellulari fluorescenti PKH e CellVue®
I kit di linker cellulari fluorescenti PKH e CellVue® forniscono una marcatura fluorescente della membrana di cellule vive per esperimenti di imaging a lungo termine.
Le caratteristiche base dei coloranti PKH e CellVue® includono:
- stabili fino a 100 giorni nelle cellule in vivo
- sicuri per l’uso su cellule eucariotiche, batteriche e parassiti
- nessuna significativa perdita del colorante né trasferimento da cellula a cellula
- segnale uniforme e riproducibile
- coloranti spettralmente diversi che consentono l’analisi multicolor
- compatibili con altre marcature fluorescenti
- citati in oltre 7.000 pubblicazioni
Biosensori lentivirali fluorescenti LentiBrite™
I biosensori lentivirali fluorescenti LentiBrite™ consistono in un pacchetto di particelle lentivirali preimpaccate che codificano per proteinefluorescenti associate all’autofagia, all’apoptosi, oltre che alla struttura cellulare, per lo studio di questi processi nelle cellule vive.
Caratteristiche dei biosensori lentivirali:
- preimpaccati, pronti all'uso, con tag GFP e RFP monomeriche
- titolo minimo (≥3 x 108 IFU/mL) per provetta
- efficienza di trasfezione superiore a quella ottenuta coi metodi chimici
- adatti a cellule in divisione, non in divisione, o difficili da trasfettare, come le cellule primarie o le cellule staminali
- non alterano la funzione cellulare
Coloranti e colorazioni fluorescenti per cellule vive BioTracker
I coloranti per cellule vive BioTracker sono permeabili alle cellule, per applicazioni su cellule vive quali marcatura di organelli, rilevamento dell’apoptosi, vitalità cellulare e analisi della salute cellulare, monitoraggio dell’ipossia, monitoraggio delle specie reattive dell'ossigeno, funzionalità degli indicatori del calcio, oltre a colture di cellule neurali e di cellule staminali (SCR150, SCT029, SCT046).
Terreni fotostabili BrightCell™
I nostriterreni fotostabili BrightCell™ comprendono terreni per colture cellulari e supplementi in grado di fornire un supporto speciale alla salute delle cellule durante l'esposizione prolungata alla luce ad alta energia utilizzata nella microscopia a fluorescenza. I terreni BrightCell™ presentano inoltre livelli di autofluorescenza e photobleaching molto bassi, per consentire un’eccezionale qualità dei dati di imaging fluorescente in cellule vive.
- MEMO® è un terreno progettato per sostituire il DMEM prima e durante l'esposizione delle cellule alla luce blu
- NEUMO® è un terreno che è stato sviluppato per la coltura di cellule neuronali, da usare come sostituto del terreno neurobasale durante l'imaging di cellule vive
- SOS™ è un supplemento progettato per sostituire i supplementi fototossici privi di siero come il B-27®, NS21, SATO e N2, per preservare le proteine durante l'imaging su cellule vive
Nanoparticelle fluorescenti Luminicell Tracker™
Le nanoparticelle fluorescenti LuminiCell Tracker™ rappresentano un reagente efficace, semplice e atossico per esperimenti di tracciamento cellulare a lungo termine. Dei coloranti, che sfruttano la tecnologia dell'emissione indotta dall'aggregazione (AIE) per il tracciamento delle cellule, sono incapsulati in nanoparticelle fluorescenti biocompatibili permeabili alle cellule (AIE Dot), che forniscono fotostabilità potenziata, fluorescenza ultra brillante e bassa tossicità cellulare, per applicazioni di bioimaging su periodi di tempo molto lunghi.
- Più luminose: 10 volte più luminose rispetto alla maggior parte delle comuni tecnologie per la marcatura delle cellule.
- Fotostabili: la fluorescenza permane tre volte più a lungo, senza quenching del segnale
- Biocompatibili: nanoparticelle organiche atossiche sviluppate per applicazioni biologiche
- Protocollo rapido: protocollo di facile esecuzione con tempo di marcatura di al massimo 4 ore