Reagenti e amplificatori di lisi di cellule intere
L'isolamento e la purificazione delle proteine richiedono la disgregazione delle cellule o dei campioni di tessuto e l'estrazione della frazione proteica. Questo è un passaggio critico in quanto i metodi di processamento usati possono influenzare l'integrità e l'attività delle proteine bersaglio, oppure favorirne la degradazione. Disponiamo di una varietà di reagenti ed enzimi per la lisi cellulare e l'estrazione di proteine per fornire opzioni su misura in base al tipo di cellula e di applicazione prevista.
Risorse sui prodotti
Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
Products
Tampone RIPA
Il tampone RIPA (per il saggio di radioimmunoprecipitazione) viene utilizzato per la lisi cellulare rapida e la solubilizzazione delle proteine da cellule di mammifero coltivate sia in adesione che in sospensione. Il tampone RIPA consente una efficace lisi cellulare e la solubilizzazione delle proteine, evitandone la degradazione e qualunque interferenza con l'immunoreattività e l'attività biologica. Inoltre riduce al minimo le interazioni aspecifiche tra proteine, garantendo un basso background nei saggi di immunoprecipitazione e di pull-down.
Reagenti per l’estrazione di proteine BugBuster®
I reagenti BugBuster® sono ottimizzati per l'estrazione delle proteine da E. coli in condizioni non denaturanti.
La master mix BugBuster® include il reagente BugBuster® per l'estrazione delle proteine batteriche, la nucleasi Benzonase® e la soluzione rLysozyme™, per consentire di operare contemporaneamente l'estrazione proteica e la digestione degli acidi nucleici, in tutta comodità.
- I reagenti YeastBuster™ sono pensati per l'estrazione delle proteine da colture di lievito.
- Il reagente per l’estrazione di proteine CytoBuster™ è adatto alla lisi e all'estrazione delle proteine da cellule di insetto e mammifero.
- Il reagente NucBuster™ consente l'estrazione di proteine nucleari in meno di 30 minuti con un semplice protocollo in 2 passaggi.
- Il reagente di estrazione PhosphoSafe™ contiene degli inibitori delle fosfatasi, per preservare la fosforilazione delle proteine del campione.
Reagenti di lisi CelLytic™
I reagenti di lisi CelLytic™ sono specificamente formulati per la lisi e l’estrazione delle proteine cellulari in condizioni non denaturanti in relazione al tipo di cellula o tessuto e alla localizzazione della proteina bersaglio.
Reagenti PopCulture®
I reagenti PopCulture® consentono di estrarre le proteine dalle cellule direttamente nel terreno di coltura, senza necessità di centrifugazione. Il reagente Insect PopCulture® lisa le cellule di insetto direttamente in un terreno privo di siero ed è ideale per lo screening d’espressione di campioni piccoli e numerosi.
Amplificatori: enzimi per l’estrazione e altri reagenti
- Soluzione rLysozyme: scinde enzimaticamente i legami dei peptidoglicani della parete batterica per romperla e consentire la lisi cellulare o la produzione di sferoplasti; è particolarmente efficace con le specie gram-positive
- Nucleasi Benzonase®: degrada tutti i tipi di acidi nucleici consentendo una più efficiente estrazione delle proteine, riducendo la viscosità del campione e le interferenze nei saggi dovute alla presenza di acidi nucleici; consente, pertanto, una manipolazione del campione più accurata e analisi cromatografiche più rapide
- Reagente Lysonase™: questa comoda miscela della soluzione rLysozyme™ e della nucleasi Benzonase® riduce al minimo le fasi di pipettaggio
- Reagente Stabilyser™: stabilizza le proteine funzionali, preservando nel contempo l'integrità degli acidi nucleici; previene la degradazione durante la lisi e la conservazione dei tessuti
- Enzima Lyticase: scinde enzimaticamente gli strati di β-glucano della parete cellulare dei lieviti consentendo di accedere al contenuto cellulare. La digestione dello strato esterno consente di preparare gli sferoplasti per la lisi o la trasformazione