주요 문서
220698
Sigma-Aldrich
L-Valine ethyl ester hydrochloride
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +6.7°, c = 2 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
102-105 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI key
PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)