주요 문서
924113
Sigma-Aldrich
(R,E)-1-(2-Aminoethyl)cyclooct-4-en-1-ol, 5-ax-Hydroxy-5-eq-(2-aminoethyl)-trans-cyclooctene
new
동의어(들):
Amine-a-TCO
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H19NO
Molecular Weight:
169.26
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
Quality Level
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)