주요 문서
R4001
Sigma-Aldrich
Ribonuclease A-agarose
ammonium sulfate suspension, 400-1,000 units/g agarose (One ml gel will yield 12-30 units)
동의어(들):
Ribonuclease I, Ribonucleate 3′-pyrimidinooligonucleotidohydrolase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC 번호:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
생물학적 소스
protein from bovine pancreas
Quality Level
material
beaded agarose
양식
ammonium sulfate suspension
특이 활성도
400-1,000 units/g agarose (One ml gel will yield 12-30 units)
분자량
~13,700
저장 온도
2-8°C
물리적 형태
Suspension in 2.0 M (NH4)2SO4 pH 7.0
분석 메모
Electrophoretically and enzymatically assayed. RNase A and B contents determined by SDS-PAGE. Protein determined by E1%/280.
저해제
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)