주요 문서
57801
Supelco
Tetracosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
동의어(들):
Lignoceric acid-1,2,3,4-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C20H48O2
Molecular Weight:
372.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.13
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
QZZGJDVWLFXDLK-UMABCEJASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)