Sản xuất vắc-xin hạt giống virus (VLP)
Các hạt giống virus (VLP) bắt chước cấu trúc tổng thể của các hạt virus nhưng không chứa vật liệu di truyền nhiễm trùng. Khi được sử dụng làm vắc-xin, VLP gây ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ do hiển thị mật độ cao của các epitope và khả năng trình bày nhiều protein cho hệ thống miễn dịch.
Sản xuất VLP liên quan đến sự biểu hiện dựa trên tế bào của protein vỏ virus. VLP có thể được biểu hiện trong một số hệ thống biểu hiện dị hợp bao gồm nuôi cấy tế bào động vật có vú, hệ thống nuôi cấy tế bào Baculovirus / côn trùng, lên men vi sinh vật và thực vật. VLP hoặc được lắp ráp in vivo, sau đó tinh chế từ lysate tế bào, hoặc protein được lắp ráp một phần được thu hồi từ lysate tế bào và được lắp ráp vào VLP in vitro.
Featured Categories
Các sản phẩm đa phương tiện nuôi cấy tế bào (CCM) có thể tùy chỉnh và sẵn có thể tùy chỉnh của chúng tôi nâng cao năng suất trong các quy trình mAb ngược dòng, vắc-xin, gen/liệu pháp tế bào.
Dòng lò phản ứng sinh học Mobius® cung cấp các lò phản ứng sinh học sử dụng một lần để nuôi cấy tế bào từ phát triển ban đầu đến sản xuất thương mại, hỗ trợ nhiều quy mô khác nhau.
Các công thức chất lỏng là một phần thiết yếu của bất kỳ danh mục dược phẩm nào. Là đối tác lý tưởng cho các ứng dụng chất lỏng chúng tôi cung cấp chất kích thích cho cả phân tử nhỏ và phân tử lớn công thức chất lỏng...
Khám phá các giải pháp trộn một lần Mobius ® để pha trộn và chuẩn bị giải pháp xử lý cho các thành phần dược phẩm.
Tối ưu hóa năng suất ngược dòng và làm rõ với khả năng mở rộng đáng tin cậy
Nền tảng sản xuất ngược dòng được chọn để sản xuất VLP phải được tối ưu hóa để đáp ứng các yêu cầu về năng suất. Tối ưu hóa này bao gồm bước làm rõ sau khi ly giải tế bào để loại bỏ tế bào và mảnh vụn tế bào và đảm bảo thu hoạch mạnh mẽ các hạt. Quá trình thượng nguồn chỉ thành công, tuy nhiên, nếu nó có thể được thu nhỏ đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu thị trường dự kiến.
Đạt được mục tiêu hiệu suất và năng suất với khả năng loại bỏ tạp chất mạnh mẽ
Axit nucleic từ các tế bào phân ly là một chất gây ô nhiễm phổ biến trong các quá trình VLP. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép 10 ng DNA mỗi liều cho vắc-xin tiêm và 100 µg DNA mỗi liều cho vắc-xin uống. Ngoài ra, để giảm thiểu nguy cơ gây ung thư axit nucleic của tế bào chủ, kích thước DNA phải được giảm xuống còn 100-200 cặp base chiều dài.
Tối đa hóa phục hồi hạ nguồn
VLP thường được tinh chế bằng cách siêu điều hòa. Mặc dù quá trình này được thiết lập tốt cho sản xuất quy mô nhỏ, nhưng nó có thể tốn thời gian và có thể mở rộng kém. Các phương pháp tinh chế như sắc ký trao đổi ion có thể được sử dụng như một sự thay thế. Trong một số quá trình nhất định, hấp phụ màng và công nghệ nguyên khối có thể cung cấp khả năng liên kết động tốt hơn (DBC) so với nhựa dựa trên hạt. Các loại nhựa đa phương thức sử dụng cả loại trừ kích thước và tách dựa trên ràng buộc là một lựa chọn khác.
Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân với bộ lọc vô trùng, công thức và lần nạp cuối
Để giúp đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, sản phẩm VLP cuối cùng phải được lọc vô trùng bằng bộ lọc 0,22 µm. Công thức vắc-xin dựa trên VLP có thể đạt được bằng cách sử dụng các thành phần sử dụng một lần; các túi sử dụng một lần chứa thuốc thử công thức có thể được kết nối với bất kỳ bộ trộn nào thông qua kết nối nhanh vô trùng. Sau khi tổng hợp và xây dựng, sản phẩm có thể được chuyển vô trùng sang các hệ thống lấp đầy sử dụng một lần để bơm đầy và kiểm tra cuối cùng.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
How Can We Help
Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ khách hàng
hoặc trao đổi với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi:
Email custserv@sial.com
hoặc gọi +1 (800) 244-1173
Additional Support
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculators & Apps
Web Toolbox - science research tools and resources for analytical chemistry, life science, chemical synthesis and materials science.
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Upstream Cell Culture
Tối đa hóa năng suất ngược dòng của VLP và đảm bảo khả năng mở rộng mạnh mẽ với:
Xử lý nuclease & làm rõ
Đạt được hiệu suất mong muốn của VLP và hiệu quả quy trình đồng thời đảm bảo loại bỏ tạp chất mạnh mẽ với:
- Xử lý nuclease bằng Benzonase® phù hợp để sản xuất dược phẩm sinh học EMPROVE® Bio
- Phát hiện Benzonase ® với Benzonase® Elisa Kit II để phát hiện chất còn sót lại của endonase Benzonase ® trong quá trình này
- Làm rõ chính/phụ với Bộ lọc độ sâu LÕI Millistak+ ® HC
- Làm rõ chính với Bộ lọc độ sâu Clarisolve ®
- Làm rõ thứ cấp với băng Polysep II.
- Làm rõ thứ cấp với bộ lọc Cá nhân có Ảnh hưởng Chính trị Milligard ®
Downstream - Lọc lưu lượng tiếp tuyến
Đạt được các mục tiêu về năng suất, hiệu quả và phục hồi vi-rút đồng thời đảm bảo loại bỏ tạp chất mạnh mẽ với:
Downstream - Chromatography
- Sắc ký màng với nhựa Eshmuno ® Q
- Sắc ký màng với màng sắc ký mini Natrix ® Q Recon
- Sắc ký màng với màng sắc ký Natrix ® Q Pilot
- Chụp và/hoặc đánh bóng sắc ký bằng nhựa sắc ký Fractogel ® EMD DEAE
- Chụp và/hoặc đánh bóng sắc ký bằng nhựa sắc ký Fractogel ® EMD DMAE
- Giải pháp Mobius ® FlexReady cho chụp sắc ký
Lọc & nạp vô trùng lần cuối
Đảm bảo an toàn cho bệnh nhân với khả năng lọc vô trùng mạnh mẽ và đáng tin cậy, công thức và lần nạp cuối.
Phân tích Phần mềm & Công nghệ PAT