901832
Pomalidomide-PEG6-NH2 hydrochloride
≥98%
동의어(들):
20-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosanamide hydrochloride, Crosslinker−E3, Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
추천 제품
ligand
pomalidomide
분석
≥98%
양식
powder
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI
1S/C27H38N4O11.ClH/c28-6-7-37-8-9-38-10-11-39-12-13-40-14-15-41-16-17-42-18-23(33)29-20-3-1-2-19-24(20)27(36)31(26(19)35)21-4-5-22(32)30-25(21)34;/h1-3,21H,4-18,28H2,(H,29,33)(H,30,32,34);1H
InChI key
LLMKJSMLQBRFGR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
기타 정보
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.