904686
Pomalidomide-C6-PEG3-butyl azide
≥95%
동의어(들):
6-(2-(2-((6-Azidohexyl)oxy)ethoxy)ethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)hexanamide, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide-6-2-2-6-N3, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
추천 제품
ligand
pomalidomide
분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
azide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCCCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C29H40N6O8/c30-34-31-14-5-1-2-6-15-41-17-19-43-20-18-42-16-7-3-4-11-24(36)32-22-10-8-9-21-26(22)29(40)35(28(21)39)23-12-13-25(37)33-27(23)38/h8-10,23H,1-7,11-20H2,(H,32,36)(H,33,37,38)
InChI key
JUXLQOHNAZVQSN-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.