905275
(S,R,S)-AHPC-PEG6-butyl amine hydrochloride
≥95%
동의어(들):
(2S,4R)-1-((S)-27-Amino-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azaheptacosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-2-2-2-2-6-NH2 HCl salt, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
추천 제품
ligand
VH032
분석
≥95%
양식
powder or crystals
반응 적합성
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C40H65N5O10S.ClH/c1-30-36(56-29-43-30)32-11-9-31(10-12-32)26-42-38(48)34-25-33(46)27-45(34)39(49)37(40(2,3)4)44-35(47)28-55-24-23-54-22-21-53-20-19-52-18-17-51-16-15-50-14-8-6-5-7-13-41;/h9-12,29,33-34,37,46H,5-8,13-28,41H2,1-4H3,(H,42,48)(H,44,47);1H/
InChI key
BECVIPQKRMLHDJ-UOVMOCPVSA-N
애플리케이션
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
기타 정보
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.