910481
Pomalidomide-PEG6-butyl CO2H
≥95%
동의어(들):
1-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)-1-oxo-3,6,9,12,15,18-hexaoxapentacosan-25-oic acid, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-acid, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
추천 제품
ligand
pomalidomide
분석
≥95%
양식
chunks
반응 적합성
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCC(O)=O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C32H45N3O13/c36-26-10-9-25(30(40)34-26)35-31(41)23-6-5-7-24(29(23)32(35)42)33-27(37)22-48-21-20-47-19-18-46-17-16-45-15-14-44-13-12-43-11-4-2-1-3-8-28(38)39/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,33,37)(H,38,39)(H,34,36,40)
InChI key
APHLTAOXSKRLNL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.