분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCNc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccsc2C(=O)OC)c(OC)c1
InChI
1S/C19H26N2O5S2/c1-4-5-6-7-11-20-14-8-9-15(16(13-14)25-2)21-28(23,24)17-10-12-27-18(17)19(22)26-3/h8-10,12-13,20-21H,4-7,11H2,1-3H3
InChI key
MRWCGEOYGFZZCJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
ST247 is a PPAR β/δ inverse agonist.
ST247 is a PPAR β/δ selective inverse agonist. The compound is based on the structure of GSK0660, and is 10-fold more potent in blocking the transcription of endogenous target genes: ST247 IC50 = 19 nm vs. GSK0660 IC50 = 210 nM.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.