주요 문서
SML1459
Sigma-Aldrich
SHA 68
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-Oxo-1,1-diphenyl-tetrahydro-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7-carboxylic acid 4-fluoro-benzylamide, N-[(4-Fluorophenyl)methyl]tetrahydro-3-oxo-1,1-diphenyl-3H-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7(1H)-carboxamide, SHA-68
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H24FN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
445.49
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
주관자
Takeda
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)CNC(=O)N2CC3N(CC2)C(=O)OC3(c5ccccc5)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24FN3O3/c27-22-13-11-19(12-14-22)17-28-24(31)29-15-16-30-23(18-29)26(33-25(30)32,20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21/h1-14,23H,15-18H2,(H,28,31)
InChI key
SFRQIPRTNYHJHP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
SHA 68 is a potent and selective neuropeptide S receptor antagonist that exhibits anxiogenic effects.
Selective, potent neuropeptide S receptor antagonist
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)