Merck
หน้าแรกการผลิตวัคซีนการผลิตวัคซีน Vaccine อนุภาคที่คล้ายไวรัส (VLPs)
การผลิตวัคซีน Vaccine อนุภาคที่คล้ายไวรัส (VLPs)
การฝึกอบรมกระบวนการแสดงให้เห็นถึงอนุภาคไวรัส (VLPs) กระบวนการผลิตวัคซีนด้วยไอคอนต่างๆที่แสดงถึงขั้นตอนที่แตกต่างกันซึ่งเชื่อมต่อด้วยลูกศรในเส้นทางวนรอบ
การไหลของกระบวนการผลิตวัคซีนที่มีอนุภาคคล้ายไวรัส (VLPs)
อนุภาคที่คล้ายไวรัส (VLP) เลียนแบบโครงสร้างโดยรวมของอนุภาคไวรัสแต่ไม่มีสารพันธุกรรมที่ติดเชื้อ เมื่อใช้เป็นวัคซีนวีแอลพีเอสจะทำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งเนื่องจากการแสดงผล epitopes ความหนาแน่นสูงและความสามารถในการนำเสนอโปรตีนหลายตัวต่อระบบภูมิคุ้มกัน
การผลิตวีแอลพีเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางเซลล์ของโปรตีนจากเปลือกไวรัส VLPs สามารถแสดงในระบบการแสดงออกที่แตกต่างกันหลายอย่างรวมถึงการเพาะเลี้ยงเซลล์เลี้ยงลูกด้วยนมระบบเพาะเลี้ยงเซลล์ baculovirus/แมลงการหมักจุลินทรีย์และพืช วีแอลพีจะประกอบในร่างกายตามด้วยการทำให้บริสุทธิ์จาก lysate เซลล์หรือโปรตีนที่ประกอบบางส่วนจะถูกกู้คืนจาก lysate เซลล์และประกอบเข้ากับวีแอลพี ในหลอดทดลอง
Featured Categories
ภาพนี้แสดงให้เห็นนักวิทยาศาสตร์สองคนใน MLab ที่มีเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพในพื้นหลัง
Bioprocessing Cell Culture Media & Feeds
ผลิตภัณฑ์สื่อวัฒนธรรมของเซลล์ชีวภาพ (CCM) ที่ไม่มีวางจำหน่ายและปรับแต่งได้ของเราช่วยเพิ่มผลผลิตในกระบวนการ MAB วัคซีนยีน/เซลล์ต้นทาง
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
<sup></sup> Mobius ® Breez Microbioreactor ทางด้านซ้าย, Mobius ® 3 L เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวในศูนย์, และ Mobius ® iFlex Bioreactor ทางด้านขวา.
ตระกูล Mobius ® Bioreactor นำเสนอเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ตั้งแต่การพัฒนาในช่วงต้นไปจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์รองรับเครื่องชั่งน้ำหนักต่างๆ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
Our broad range of GMP products covers pharmaceutical raw materials for the development and manufacturing of solid, semi-solid and liquid dosage forms for small and large molecules.
สารเพิ่มปริมาณสำหรับการใช้งานของเหลวของคุณ
สูตรของเหลวเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาใดๆ  ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่เหมาะสำหรับการใช้งานของเหลวเราให้สารเพิ่มปริมาณสำหรับทั้งโมเลกุลขนาดเล็กและโมเลกุลขนาดใหญ่สูตรของเหลว...
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องผสม Mobius สามสีขาวผสมเครื่องผสมแบบใช้ครั้งเดียวที่มีขนาดตั้งแต่ใหญ่ไปจนถึงเล็ก
เครื่องผสมแบบใช้ครั้งเดียว
สำรวจ โซลูชันการผสมแบบใช้ครั้งเดียวของ Mobius ® สำหรับการผสมส่วนผสมยาและการเตรียมสารละลายในกระบวนการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการชี้แจงต้นน้ำด้วยการปรับขนาดที่เชื่อถือได้
แพลตฟอร์มการผลิตต้นน้ำที่เลือกสำหรับการผลิต VLPs จะต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพนี้รวมถึงขั้นตอนการชี้แจงซึ่งเป็นไปตามการสลายเซลล์เพื่อกำจัดเซลล์และเศษเซลล์และช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเก็บเกี่ยวอนุภาคมีประสิทธิภาพ กระบวนการต้นน้ำจะประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่ถ้าสามารถปรับขนาดได้อย่างน่าเชื่อถือเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่คาดการณ์ไว้
บรรลุเป้าหมายผลผลิตและประสิทธิภาพด้วยการกำจัดสิ่งเจือปนที่แข็งแกร่ง
กรดนิวคลีอิกจากเซลล์ Lysed เป็นสารปนเปื้อนทั่วไปในกระบวนการ VLP องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) อนุญาตให้มี DNA 10 ng ต่อขนาดสำหรับวัคซีนทางหลอดเลือด µg และ DNA 100 ต่อขนาดสำหรับวัคซีนในช่องปาก นอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดกรดนิวคลีอิกของเซลล์ที่เป็นโฮสต์จะต้องลดขนาด DNA ลงเหลือ 100 – 200 คู่ฐาน
เพิ่มการกู้คืนแบบดาวน์สตรีม
VLPs มักถูกทำให้บริสุทธิ์โดยการปั่นเหวี่ยงแบบแรงเหวี่ยง แม้ว่ากระบวนการนี้จะได้รับการสร้างขึ้นมาอย่างดีสำหรับการผลิตขนาดเล็กแต่ก็อาจใช้เวลานานและปรับขนาดได้ไม่ดี วิธีการทำให้บริสุทธิ์เช่นการแลกเปลี่ยนไอออนโครมาโตกราฟีสามารถใช้เป็นทางเลือก ในบางกระบวนการการดูดซับเมมเบรนและเทคโนโลยีโมโนลิธสามารถให้ความสามารถในการยึดเกาะแบบไดนามิก (DBC) ได้ดีกว่าเรซินที่ใช้อนุภาค เรซิ่นหลายรูปแบบที่ใช้ทั้งการแยกขนาดและการแยกตามการผูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยการกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อสูตรและการเติมครั้งสุดท้าย
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยผลิตภัณฑ์ VLP ขั้นสุดท้ายต้องผ่านการกรองโดยใช้แผ่นกรอง 0.22 µm การกำหนดวัคซีน VLP สามารถทำได้โดยใช้ส่วนประกอบที่ใช้ครั้งเดียวถุงที่ใช้ครั้งเดียวที่มีน้ำยาสูตรสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องผสมอาหารใดๆผ่านการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วผ่านการฆ่าเชื้อ หลังจากการผสมและการกำหนดผลิตภัณฑ์สามารถถ่ายโอนไปยังระบบการบรรจุแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับการบรรจุและการทำให้มีชีวิตชีวาขั้นสุดท้าย
ค้นหาเอกสาร
กำลังมองหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ?
ไปที่เอกสารของเราค้นหาเอกสารข้อมูลใบรับรองและเอกสารทางเทคนิค
Find Documents
ภาพแสดงให้เห็นโครงร่างสีฟ้าเรียบง่ายของขวดที่มีฝาปิด ภายในขวดมีไอคอนโครงสร้างโมเลกุลเป็นสีฟ้า ขวดมีด้านตรงและฝาปิดสี่เหลี่ยมทั้งหมดเป็นสีน้ำเงิน โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยวงกลมที่เชื่อมต่อด้วยเส้น
อาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดเหลวสำหรับกระบวนการทางชีวภาพและบัฟเฟอร์
เรานำเสนอความสามารถในการกรองของเหลวที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรมจัดหาสื่อวัฒนธรรมเซลล์พร้อมใช้บัฟเฟอร์และตัวปรับค่า pH, ผลิตภัณฑ์ CIP และ SIP จากโรงงาน GMP ทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต biopharma ของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
    ภาพแสดงไอคอนสีน้ำเงินเรียบง่ายที่แสดงถึงวัฒนธรรมจุลินทรีย์ในจานเพาะเชื้อบนขาตั้ง
    เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ VLPs ในช่วงต้นทางและรับประกันความสามารถในการปรับขยายที่แข็งแกร่งด้วย:
      Nuclease การรักษาและการชี้แจง
      รูปจะแสดงสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้าที่มีรูปร่างและลูกศรต่างๆ รูปร่างประกอบด้วยวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมผืนผ้าในขณะที่ลูกศรชี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
      บรรลุเป้าหมายการกู้คืนผลผลิตประสิทธิภาพและไวรัสในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ถึงการกำจัดสิ่งเจือปนที่แข็งแกร่งด้วย:
        รูปจะแสดงสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้าที่มีรูปร่างและลูกศรต่างๆ รูปร่างประกอบด้วยวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมผืนผ้าในขณะที่ลูกศรชี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกัน
        มีสามโครงสร้างที่แยกจากกันทำจากวงกลมสีฟ้าที่เชื่อมต่อกันโดยเส้นคล้ายกับรุ่นโมเลกุล แต่ละโครงสร้างประกอบด้วยวงกลมหลายวงที่เชื่อมต่อกันในรูปแบบที่ไม่ใช่เชิงเส้นทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลาย สีฟ้าเป็นสีเดียวกันทั่วโครงสร้างทั้งหมดและเส้นเชื่อมต่อของพวกเขา
        ภาพนี้แสดงภาพวาดเส้นสีฟ้าอย่างง่ายของขวดบรรจุหกขวดในกล่องที่มีพื้นหลังสีขาว
        ภาพประกอบสีฟ้าของโปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่อกับจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงกราฟเส้น