Danh mục sản phẩm Millipore® quy tụ các lĩnh vực chuyên môn trong ngành, sản phẩm đồng đều, hiệu suất cao, dịch vụ CTDMO và kiến thức về pháp chế trong nhiều phương thức – nghiên cứu sớm về thương mại hóa.
và Dịch vụ CTDMO
Dù bạn đang ở giai đoạn nào, chúng tôi cũng có thể giúp bạn. Nhấn vào lĩnh vực chuyên môn và danh mục sản phẩm và dịch vụ CDMO toàn diện của chúng tôi để đẩy nhanh tiến trình đưa ra thị trường.
Millipore® và SAFC® cùng nhau cung cấp một danh mục sản phẩm tích hợp, nguyên liệu thô và dịch vụ toàn diện để hỗ trợ nhu cầu của bạn về tốc độ, tính an toàn, sự tuân thủ và năng suất ở từng bước và từng giai đoạn.
Nghiên cứu
Phát triển và Sản xuất
Kiểm soát và đảm bảo chất lượng
Khám phá bộ giải pháp quy trình công việc tích hợp của chúng tôi được thiết kế để hợp lý hóa quá trình khám phá thuốc.
Công nghệ đổi mới và chuyên môn để nâng cao năng suất, giảm rủi ro, thời gian và chi phí để đưa thuốc ra thị trường.
Một đối tác chuyên nghiệp mà bạn có thể tin tưởng để hợp lý hóa con đường tiếp cận thị trường, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo bạn đạt các mốc quan trọng.
Giải pháp cải tiến để phát hiện và loại bỏ chất tạp nhiễm đồng thời đảm bảo tính an toàn và chất lượng sản phẩm của bạn và môi trường.
Sản phẩm
Hệ thống nuôi cấy tế bào
Máy chụp ảnh tế bào kỹ thuật số DCI Millicell®
Tăng tốc phân tích nuôi cấy tế bào của bạn với giao diện trực quan và tự động hóa việc phân tích. DCI Millicell® cho phép đo nhanh và khách quan thông số nuôi cấy tế bào phổ biến; bao gồm sự hợp lưu, số lượng tế bào và hình thái học.
Thiết bị đạt tiêu chuẩn khử trùng Stericup® E
Được tin cậy về khả năng tiệt trùng các chất lỏng trong quy trình sinh học ổn định, đáng tin cậy – hiện đã giảm đáng kể nhu cầu về không gian bảo quản và đồ nhựa.
Hệ thống chụp ảnh tế bào sống CellASIC® ONIX2
Kiểm soát chính xác môi trường nuôi cấy tế bào của bạn để chụp ảnh và soi hiển vi tế bào sống nâng cao
Hệ thống vi chất lỏng CellASIC® ONIX2 là một nền tảng tự động mạnh để thao tác chính xác nhiều thông số nuôi cấy tế bào quan trọng, cho phép đo phản ứng của tế bào đối với các thay đổi môi trường, nhiệt độ và môi trường khí đã được lập trình sẵn.
Máy đếm tế bào tự động Scepter™ 3.0
Thu được số lượng tế bào chính xác, nhanh chóng và ghi lại kết quả kỹ thuật số.
Kết hợp các khả năng thông minh với nguyên tắc trở kháng Coulter để cho bạn số đếm chính xác và nhất quán trong vài giây.
Thiết bị phòng thí nghiệm MilliSentials™ dành cho phòng thí nghiệm năng suất, hiệu quả
Giúp công việc lặp đi lặp lại trong phòng thí nghiệm nhanh hơn và dễ dàng hơn
Tăng cường hiệu quả phòng thí nghiệm với nền tảng thiết bị phòng thí nghiệm MilliSentials™ được thiết kế để đơn giản hóa công việc thường nhật, lặp đi lặp lại và hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn.
Đĩa và đĩa chèn nuôi cấy tế bào Millicell®
Dòng sản phẩm Millicell® của chúng tôi bao gồm đĩa chèn 24 và 96 lỗ, cũng như các đĩa chèn một lỗ dạng treo và đứng. Đĩa có sẵn với nhiều lựa chọn loại màng để thúc đẩy sự phát triển tự nhiên của các dòng tế bào bám dính và huyền phù.
Hệ thống lọc giải phóng nhanh Stericup®
Hệ thống lọc giải phóng nhanh Stericup® có màng lọc vô trùng hiệu suất cao kết hợp với các cải tiến thiết kế để dễ sử dụng hơn, hiệu quả xử lý cao hơn và giảm rủi ro.
Phát hiện & Giám sát
ELISA KẸP CONFERMA®
Kháng thể bắt giữ và phát hiện đơn dòng và chất chuẩn protein tái tổ hợp đi kèm được đánh giá nghiêm ngặt theo từng lô. Kết hợp với phân tích kiểm soát chất lượng (QC) bộ kit thành phẩm, việc thẩm định bằng phương pháp ELISA Conferma® sẽ đảm bảo độ nhất quán và khả năng tái lập cao.
PHẦN MỀM ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG CONG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH BELYSA®
Phần mềm dễ sử dụng này được thiết kế bằng các phương pháp và nguyên tắc hiện tại, mang lại cho bạn sự tự tin hoàn toàn vào dữ liệu của mình. Phần mềm này điều chỉnh đường cong dữ liệu dựa trên đường cong tiêu chuẩn riêng lẻ trong xét nghiệm miễn dịch đa dạng và bao gồm các chỉ báo về độ sạch dữ liệu để tăng cường tính toàn vẹn và khả năng tái tạo thử nghiệm, một công cụ thân thiện với người dùng để đánh giá dữ liệu trước khi lập mô hình.
Dụng cụ SMCxPRO® và xét nghiệm SMC®
Cho phép định lượng cực kỳ nhạy các chất phân tích quan trọng để nghiên cứu bệnh, đo đến mức độ femtogram/mL.
Xét nghiệm miễn dịch MILLIPLEX® Multiplex
Xét nghiệm đa dạng được thẩm định kỹ nhất cho các dụng cụ Luminex®. Dữ liệu hiệu suất xét nghiệm mạnh được đưa vào từng quy trình – đảm bảo giúp chúng tôi mang lại kết quả chất lượng cao nhất quán.
Hệ thống phát hiện protein SNAP i.d.® 2.0
Đơn giản hóa và tối ưu hóa quy trình Western blot
Thiết kế cải tiến của thiết bị này áp dụng chân không để chặn, thăm dò, rửa và phát hiện Western blot trong vòng chưa đầy 30 phút.
Màng theo dòng Hi-Flow™ Plus
Màng Hi-Flow™ Plus cho xét nghiệm và bộ kit, mang lại hiệu suất và độ nhất quán vượt trội. Màng Hi-Flow™ Plus được tối ưu hóa độc đáo cho các xét nghiệm theo dòng, sản xuất theo thông số kỹ thuật chặt chẽ nhất và cung cấp chất lượng bề mặt vượt trội.
Lọc sạch & Phân tách
HỆ THỐNG GEL MINI VÀ KHUÔN GEL MPAGE®
Hệ thống gel mini và khuôn gel mPAGE® cung cấp giải pháp không bị rò rỉ để đúc bằng tay tối đa 2 gel protein mini, phân tách protein độ phân giải cao trên gel đúc sẵn hoặc đúc bằng tay và truyền điện di đến màng thấm.
THIẾT BỊ ĐIỆN DI AUTO2D®
Thiết bị điện di 2-D Auto2D® cung cấp giải pháp hoàn toàn tự động, thân thiện với người dùng để có kết quả và phân tích nhanh, có độ tái lập cao.
- Hoàn toàn tự động hóa để loại bỏ các bước xử lý lặt vặt
- Kết quả nhanh chóng trong 1-2 giờ
- Tính toàn vẹn và khả năng tái lập thử nghiệm
- Công cụ thân thiện với người dùng để đánh giá dữ liệu trước khi lập mô hình.
Gel đúc sẵn mPAGE® Bis-Tris & màng Western Blot Immodiion® NOW
Western Blot sẵn sàng sử dụng nhanh hơn và dễ dàng hơn với gel đúc sẵn mPAGE® Bis-Tris và màng Immobilon®.
Thẻ epitope FLAG® để phát hiện & tinh chế protein tái tổ hợp
Một phương pháp đã được chứng minh để biểu hiện, tinh chế và phát hiện các protein hợp nhất tái tổ hợp có chứa epitope DYKDDDDK.
Hạt nam châm PureProteome™
Sản lượng tuyệt vời, độ tinh khiết vượt trội, quy trình nhanh hơn.
Hạt nam châm PureProteome™ phù hợp với hiệu suất của agarose và giảm 50% thời gian ủ.
Lọc & cô đặc
Dòng bộ lọc Millex®
Với khả năng tách chiết thấp và khả năng tương thích hóa học rộng, bộ lọc Millex® là bộ lọc ống bơm tiện lợi và chất lượng cao nhất cho các ứng dụng sắc ký khí, lỏng và ion nhạy cảm.
Bộ lọc siêu ly tâm Amicon®
Màng gắn kết thấp giúp tối đa hóa sự thu hồi protein trong khi thiết kế màng dọc cho phép ít tắc nghẽn hơn, ít lãng phí hơn và lọc nhanh hơn.
Tấm lọc MultiScreen®
Tấm lọc MultiScreen® có hồ sơ đã được chứng minh là công cụ chất lượng cao để thúc đẩy quá trình khám phá thuốc và nghiên cứu khoa học đời sống, cho phép chuẩn bị nhanh chóng, tương thích tự động hóa cho nhiều mẫu cho quy trình nghiên cứu khoa học đời sống, phân tích môi trường, lâm sàng, pháp y và kiểm soát chất lượng công nghiệp.
THIẾT BỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN KHỬ TRÙNG Stericup® E
Được tin cậy về khả năng tiệt trùng các chất lỏng trong quy trình sinh học ổn định, đáng tin cậy – hiện đã giảm đáng kể nhu cầu về không gian bảo quản và đồ nhựa.
Hệ thống lọc Samplicity® G2
Hệ thống thông lượng cao, dễ sử dụng này sử dụng bộ lọc Millex 33 mm để lọc chân không 1-8 mẫu trực tiếp vào lọ HPLC và tương thích với các quy trình chỉ định lọc 33 mm Millex®.
Đơn vị lọc dùng một lần Millicup™-FLEX
Bộ lọc tiên tiến, dùng một lần, bằng chân không, tương thích với dung môi, dễ sử dụng và loại bỏ nhu cầu vệ sinh trước khi lọc - tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ nhiễm bẩn mẫu.
Hệ thống nuôi cấy tế bào
Lò phản ứng sinh học vi mô Mobius® Breez
Nền tảng nuôi cấy tế bào 2 mL cung cấp liên tục, sử dụng một lần, tự động, được thiết kế để hỗ trợ quá trình xử lý tế bào nhẹ nhàng, có thể thích ứng và có thể tái lập.
Giải pháp cung cấp liên tục Cellicon™
Hệ thống tiêu chuẩn dễ sử dụng, tăng hiệu quả quy trình và cung cấp khả năng giám sát và kiểm soát theo thời gian thực để đạt hiệu suất đáng tin cậy và ổn định.
Lò phản ứng sinh học sử dụng một lần Mobius®
Có thể mở rộng quy mô, đơn giản và thông minh
Lò phản ứng sinh học sử dụng một lần Mobius® là sản phẩm lò phản ứng sinh học bể trộn có thể mở rộng quy mô, cung cấp sự linh hoạt bằng cách kết hợp phần mềm, phần cứng và cụm bộ phận sử dụng một lần cho các ứng dụng cung cấp theo lô và liên tục.
Bộ lọc màng chắn nuôi cấy tế bào Viresolve®
Tuyến phòng vệ cuối cùng của bạn chống lại tạp nhiễm vi-rút trong quá trình nuôi cấy tế bào. Bộ lọc màng chắn Viresolve® giúp bạn yên tâm và xử lý không có rủi ro.
Phát hiện & Giám sát
Trình phân tích ProCellics™ Raman với Phần mềm Bio4C® PAT Raman
Nền tảng Công nghệ phân tích xử lý (PAT) để theo dõi nuôi cấy tế bào trong quy trình và theo thời gian thực.
Màng theo dòng Hi-Flow™ Plus
Màng Hi-Flow™ Plus cho xét nghiệm và bộ kit, mang lại hiệu suất và độ nhất quán vượt trội. Màng Hi-Flow™ Plus được tối ưu hóa độc đáo cho các xét nghiệm theo dòng, sản xuất theo thông số kỹ thuật chặt chẽ nhất và cung cấp chất lượng bề mặt vượt trội.
Hệ thống sử dụng một lần & nhiều lần
Màng phim Ultimus® trong cụm bộ phận sử dụng một lần Mobius®
Màng phim Ultimus® là màng xử lý sinh học cải tiến sử dụng một lần mang đến độ bền và khả năng chống rò rỉ vượt trội, có sẵn trong túi xử lý sinh học Mobius® 3D. Lớp tiếp xúc chất lỏng của đĩa chèn thúc đẩy sự phát triển của tế bào khỏe mạnh và không có thành phần có nguồn gốc từ động vật.
Bộ phần mềm Bio4C® dành cho xử lý sinh học
Phần mềm Bio4C® ProcessPad
Nền tảng phần mềm trực quan hóa dữ liệu, phân tích và giám sát quy trình giúp dễ dàng thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Phần mềm Bio4C® Orchestrator
Giám sát quá trình xử lý sinh học của bạn từ xa bằng phần mềm phối hợp. Các hoạt động của từng đơn vị riêng lẻ được kết nối với một nền tảng tập trung để theo dõi và trực quan hóa quy trình theo thời gian thực.
Hệ thống trộn sử dụng một lần Mobius® Power MIX
Hệ thống trộn sử dụng một lần Mobius® Power MIX hàng đầu thị trường được thiết kế dành cho các môi trường và dung dịch đệm thách thức nhất của bạn, kết hợp công nghệ trộn hiệu năng cao đã được chứng minh và dễ sử dụng.
Hệ thống lấy mẫu vô trùng NovaSeptum® GO
Hệ thống lấy mẫu NovaSeptum® GO tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn trong ngành, cho phép lấy mẫu kín, vô trùng, chính xác và đồng đều, hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với quy trình của bạn.
Hệ thống Mobius® Chrom 20 để tinh chế theo quy mô lâm sàng và quy trình
Hệ thống sắc ký tự động, sử dụng một lần cho phép tinh chế mAb, vắc-xin, huyết tương và protein điều trị một cách nhất quán và đáng tin cậy ở quy mô lâm sàng và quy trình.
Hệ thống sắc ký quy mô quy trình CoPrime™
Với hệ thống độc đáo được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, bạn không chỉ có mẫu vô trùng và chính xác mà còn có thời gian quay vòng nhanh hơn giữa các mẫu, đồng thời giảm thiểu nguy cơ thất thoát sản phẩm và tạp nhiễm.
Hệ thống siêu lọc quy mô quy trình Cogent®
Cung cấp độ chính xác trong việc phân tách và tinh chế mAb, vắc-xin, huyết tương và protein điều trị và cho phép tăng quy mô nhanh chóng từ thí điểm đến quy mô sản xuất.
Giải pháp Mobius® FlexReady với tổ hợp Smart Flexware®
Thiết lập nhanh, tính linh hoạt tối đa, được thiết kế sẵn và sẵn sàng để sử dụng
Giải pháp Mobius® FlexReady với tổ hợp Smart Flexware™ giúp tối đa hóa tính linh hoạt - cho phép một hệ thống duy nhất có thể mở rộng quy mô và có thể chuyển đổi giữa sắc ký và lọc dòng tiếp tuyến ở nhiều quy mô khác nhau.
Lò phản ứng sinh học sử dụng một lần Mobius®
Có thể mở rộng quy mô, đơn giản và thông minh
Lò phản ứng sinh học sử dụng một lần Mobius® là sản phẩm lò phản ứng sinh học bể trộn có thể mở rộng quy mô, cung cấp sự linh hoạt bằng cách kết hợp phần mềm, phần cứng và cụm bộ phận sử dụng một lần cho các ứng dụng cung cấp theo lô và liên tục.
Đầu nối Lynx®
Thiết kế độc đáo của đầu nối Lynx® có thể hấp và vô trùng cung cấp kết nối đáng tin cậy và đã được thẩm định để truyền chất lỏng vô trùng, giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa tính linh hoạt.
Lọc sạch & Phân tách
Hệ thống bắt giữ nhiều cột Mobius®
Một giải pháp hoàn toàn tự động, sử dụng một lần dành cho sắc ký bắt giữ kín liên tục, giúp quản lý các thông số quy trình theo thời gian thực. Kết hợp với khả năng pha loãng nội tuyến và phần mềm trực quan, cho phép kiểm soát hoàn toàn bước bắt giữ của quá trình xử lý sinh học cung cấp theo lô hoặc liên tục và phù hợp với thể tích lò phản ứng sinh học từ 50 L đến 2000 L.
Nhựa resin sắc ký Eshmuno® CP-FT
Nhựa resin trao đổi cation đầu tiên được phát triển đặc biệt để loại bỏ chất ngưng kết bằng dòng chảy qua sử dụng sắc ký trước (frontal chromatography).
Trong chế độ chảy qua, nhựa resin Eshmuno® CP-FT đã cho thấy có thể làm giảm thể tích nhựa resin và dung dịch đệm cần thiết để loại bỏ các chất ngưng kết từ nguồn cấp mAb gấp mười lần so với nhựa resin CEX gắn kết/rửa giải truyền thống.
Nhựa resin sắc ký chế độ hỗn hợp Eshmuno® CMX
Nhựa resin sắc ký chế độ hỗn hợp có tính chọn lọc cao kết hợp các đặc tính trao đổi cation yếu với tương tác kỵ nước, cung cấp một loại nhựa resin sắc ký chế độ hỗn hợp chọn lọc cao cho mAb, ADC và protein hợp nhất khó tinh chế.
Màng hấp phụ Natrix® Q
Màng hấp phụ trao đổi anion mạnh, thông lượng cao, năng suất cao cho các quy trình dòng chảy qua.
- Thải sạch HCP, ADN và vi-rút tốt nhất
- Chịu được muối và độ pH
- Năng suất cao (>10 kg/L)
- Tiết kiệm đến 80%
lượng dung dịch đệm và tác động đến cơ sở
Hệ thống Mobius® Chrom 20 để tinh chế theo quy mô lâm sàng và quy trình
Hệ thống sắc ký tự động, sử dụng một lần cho phép tinh chế mAb, vắc-xin, huyết tương và protein điều trị một cách nhất quán và đáng tin cậy ở quy mô lâm sàng và quy trình.
Hệ thống sắc ký quy mô quy trình CoPrime™
Với hệ thống độc đáo được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, bạn không chỉ có mẫu vô trùng và chính xác mà còn có thời gian quay vòng nhanh hơn giữa các mẫu, đồng thời giảm thiểu nguy cơ thất thoát sản phẩm và tạp nhiễm.
Giải pháp Mobius® FlexReady với tổ hợp Smart Flexware®
Thiết lập nhanh, tính linh hoạt tối đa, được thiết kế sẵn và sẵn sàng để sử dụng
Giải pháp Mobius® FlexReady với tổ hợp Smart Flexware™ giúp tối đa hóa tính linh hoạt - cho phép một hệ thống duy nhất có thể mở rộng quy mô và có thể chuyển đổi giữa sắc ký và lọc dòng tiếp tuyến ở nhiều quy mô khác nhau.
Lọc & cô đặc
Giải pháp Viresolve® Pro
Tính an toàn của thuốc của phụ thuộc vào hiệu suất an toàn vi-rút mạnh mẽ. Giải pháp Viresolve® Pro của chúng tôi đã được chứng minh là cung cấp độ đảm bảo lưu giữ cao, năng suất và độ tin mà bạn có thể tin tưởng.
Bộ lọc sâu Millistak+® HC Pro
Bộ lọc sâu tổng hợp hoàn toàn đầu tiên có sẵn ở nhiều cấp độ môi trường; cung cấp khả năng lọc sạch và đồng đều, dung tích cao hơn đến 2 lần, giảm chất có thể tách chiết TOC và giảm 50% thể tích xả trước khi sử dụng khuyến nghị.
Bộ lọc Millipak®
Thiết kế đĩa xếp chồng độc đáo giảm thiểu khả năng giữ sản phẩm, tối đa hóa khả năng thu hồi. Màng Durapore® có độ gắn kết thấp giúp bộ lọc này trở thành lựa chọn hàng đầu cho các bước lọc vô trùng quan trọng.
Hộp lọc Pellicon® với màng Ultracel® dành cho siêu lọc/lọc bằng áp suất xuyên màng
Thiết kế sử dụng một lần, kín, độc lập, không cần giá đỡ và cải tiến giúp giảm nguy cơ nhiễm chéo và nguy cơ người vận hành và môi trường tiếp xúc với chất lỏng.
Cassette Pellicon® dùng cho siêu lọc
Cassette Pellicon® hàng đầu trong ngành luôn mang lại năng suất cao và hiệu suất vượt trội với các liệu pháp điều trị có độ nhớt cao và có hiệu giá cao ngày nay, đồng thời chịu được nhiều mức áp suất, nhiệt độ vận hành và chế độ làm sạch ăn mòn.
Bộ lọc màng chắn nuôi cấy tế bào Viresolve®
Tuyến phòng vệ cuối cùng của bạn chống lại tạp nhiễm vi-rút trong quá trình nuôi cấy tế bào. Bộ lọc màng chắn Viresolve® giúp bạn yên tâm và xử lý không có rủi ro.
Bộ lọc Millipore Express®
Đảm bảo vô trùng với hiệu suất, tính linh hoạt và tốc độ cần thiết cho các quá trình xử lý sinh học ngày nay và trong tương lai.
Bộ lọc Durapore® PVDF
Trong hơn 50 năm, bộ lọc dẫn đầu thị trường này đã mang đến sự đảm bảo, chất lượng và hiệu suất vô trùng cao nhất; có sẵn với nhiều kích thước lỗ và định dạng khác nhau để phù hợp với nhu cầu của bạn.
Hệ thống nuôi cấy
Hệ thống ReadyStream®
Giải pháp đầu tiên trong nhóm sản phẩm này để chuẩn bị và phân phối ngay môi trường nuôi cấy để sử dụng trong xét nghiệm thực phẩm vi sinh. Hệ thống ReadyStream® chuẩn bị và phân phối tới 100 lít môi trường nuôi cấy được làm nóng sẵn theo yêu cầu, khi bạn cần và ở nơi bạn cần.
Môi trường nuôi cấy EcoCult®
Môi trường nuôi cấy dạng bột EcoCult® được thiết kế để kiểm tra vi sinh vật thể tích lớn, tiết kiệm chi phí và mang lại lợi ích đáng kể về tính bền vững do bao bì mới thân thiện với môi trường.
Đĩa tiếp xúc và đĩa lắng ICR và ICRplus
Đĩa tiếp xúc và đĩa lắng ICR và ICRplus của chúng tôi được tối ưu hóa để sử dụng trong phòng sạch, RABS và buồng cách ly đồng thời cho phép ủ hiếu khí và kỵ khí chỉ với một đĩa duy nhất.
Môi trường dạng hạt ít bụi GranuCult™
Đáp ứng tiêu chuẩn hiệu suất cao nhất trong ngành, tối đa hóa sự tiện lợi và an toàn, đi kèm với tài liệu pháp lý toàn diện, bao gồm chứng nhận kiểm soát chất lượng 17025, để hỗ trợ việc kiểm tra và thanh tra.
Đĩa thạch ReadyPlate™ 55 và Bộ kit ReadyPlate™ 55
Đĩa môi trường ReadyPlate™ 55 có thể xếp chồng, sẵn sàng để sử dụng, được thiết kế để dễ dàng truyền qua màng và tiếp xúc hoàn hảo với thạch, giảm nguy cơ xử lý sai sót và dương tính giả.
Nạp môi trường
Môi trường nuôi cấy đáng tin cậy được thiết kế để mô phỏng quy trình vô trùng chính xác của bạn. Canh thang khan hoặc lỏng sẵn sàng để sử dụng, môi trường nuôi cấy của chúng tôi đảm bảo kiểm tra nạp môi trường an toàn và tuân thủ EP/JP/USP.
MC-Media Pad® để kiểm tra tạp nhiễm vi sinh vật
Được thiết kế để kiểm tra tạp nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm và đồ uống nhanh chóng và thuận tiện. MC-Media Pad® phủ sẵn của chúng tôi mang đến kết quả nhanh hơn và kết quả đọc rõ ràng.
Phát hiện & Giám sát
MÁY LẤY MẪU KHÍ NÉN VI SINH VẬT MAS-100 ATMOS®
Phát hiện khí tạp nhiễm vi sinh vật với một vài bước dễ dàng và tự động. Máy lấy mẫu khí nén MAS-100 Atmos® là giải pháp nhanh chóng, dễ sử dụng và tuân thủ đầy đủ để giám sát vi sinh cho các quy trình sinh dược phẩm và khí y tế.
HỆ THỐNG KIỂM TRA TÍNH VÔ TRÙNG NHANH MILLIFLEX®
Hệ thống tự động để phát hiện nhanh chóng, chính xác các vi sinh vật, một phương pháp vi sinh thay thế nhanh chóng, đã được chứng minh khả năng tương đương với phương pháp truyền thống. Hệ thống sử dụng công nghệ phát quang sinh học ATP để phát hiện sớm và đếm số lượng các vi sinh vật còn sống.
Hệ thống ASSURANCE® GDS dùng để phát hiện mầm bệnh
Hệ thống này cung cấp nhiều mức độ đặc hiệu; bao gồm một bước phân tách miễn dịch-từ tính tiên tiến, để đảm bảo phát hiện chính xác mầm bệnh ngay cả trong các chất nền mẫu khó nhất.
Hệ thống giám sát không khí vi sinh vật MAS-100®
Công nghệ đã được chứng minh và có kết quả thẩm định
MAS-100® là máy lấy mẫu vi sinh vật trong không khí chính xác nhất trên thị trường ngày nay; cung cấp khả năng xác minh và hiệu chuẩn chính xác theo yêu cầu thông qua cảm biến lưu lượng lớn để đảm bảo bạn không nhận kết quả sai và vận hành sai.
Hệ thống MVP ICON® dành cho quản lý HACCP
Hiệu suất cao nhất quán với khả năng hiệu chuẩn dụng cụ theo yêu cầu và xác minh hiệu suất của nhiều thông số bao gồm ATP, hiệu chuẩn, nồng độ, pH và nhiệt độ.
MC-Media Pad® để kiểm tra tạp nhiễm vi sinh vật
Được thiết kế để kiểm tra tạp nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm và đồ uống nhanh chóng và thuận tiện. MC-Media Pad® phủ sẵn của chúng tôi mang đến kết quả nhanh hơn và kết quả đọc rõ ràng.
Thiết bị kiểm nghiệm tính vô trùng Steritest® NEO
Cách an toàn nhất để đưa sản phẩm vô trùng ra thị trường. Thiết bị Steritest® NEO giúp dễ sử dụng hơn, với độ tin cậy và độ an toàn cao hơn.
Hệ thống xét nghiệm lượng vi khuẩn EZ-Fit®
Hệ thống lọc EZ-Fit® là một giải pháp hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng để tối ưu hóa và hợp lý hóa quy trình xét nghiệm của bạn, giảm thiểu rủi ro tạp nhiễm mẫu, đồng thời đảm bảo kết quả chính xác, có thể tái lập và tuân thủ.
Hệ thống Steritest®
Giải pháp hoàn chỉnh để kiểm nghiệm tính vô trùng
- Dễ thiết lập và sử dụng
- Rủi ro thấp cho kết quả dương tính và âm tính giả
- Kiểm nghiệm tính vô trùng hiện đại, đáng tin cậy, đã được chứng minh
- Tuân thủ tiêu chuẩn kiểm tra toàn cầu
Lọc & cô đặc
Hệ thống xét nghiệm lượng vi khuẩn Milliflex OASIS®
Hệ thống lọc tất cả trong một giúp đơn giản hóa và đảm bảo quy trình xét nghiệm lượng vi khuẩn của bạn, đồng thời thúc đẩy năng suất đạt tiêu chuẩn cao nhất trong ngành.
Thiết bị kiểm nghiệm tính vô trùng Steritest® NEO
Cách an toàn nhất để đưa sản phẩm vô trùng ra thị trường. Thiết bị Steritest® NEO giúp dễ sử dụng hơn, với độ tin cậy và độ an toàn cao hơn.
Hệ thống xét nghiệm lượng vi khuẩn EZ-Fit®
Hệ thống lọc EZ-Fit®là một giải pháp hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng để tối ưu hóa và hợp lý hóa quy trình xét nghiệm của bạn, giảm thiểu rủi ro tạp nhiễm mẫu, đồng thời đảm bảo kết quả chính xác, có thể tái lập và tuân thủ.
Dịch vụ giá trị gia tăng
Đào tạo & Giáo dục
Nhà sản xuất dược phẩm và sinh dược phẩm có thể nâng cao kỹ năng với các khóa đào tạo thực tiễn, có thực hành trực tiếp hoặc được truyền trực tuyến từ Trung tâm Cộng tác M Lab™ của chúng tôi.
Chương trình Cung ứng & Pháp chế Emprove®
Bổ sung cho danh mục sản phẩm của chúng tôi, Chương trình Emprove® cung cấp khả năng truy cập thuận tiện vào thông tin kỹ thuật, pháp chế và cung ứng chi tiết và đáng tin cậy trong Hồ sơ Emprove® để hỗ trợ liên tục đánh giá rủi ro và hợp lý hóa quy trình phê duyệt pháp quy.
Dịch vụ thẩm định
Dịch vụ thẩm định của chúng tôi đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động đúng cách và đáp ứng thông số kỹ thuật. Tìm hiểu cách chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ đội ngũ của bạn với phần đảm bảo chất lượng quan trọng này.
An ninh và Phát triển bền vững
Đảm bảo việc cung ứng
Chúng tôi biết bạn cần một nhà cung cấp cam kết đảm bảo tính bền vững và khả năng phục hồi của nguồn cung, có thể đáp ứng nhu cầu thay đổi và giúp bạn chuẩn bị cho các quy định thay đổi cũng như chuyển sang hoạt động kinh doanh bền vững hơn. Phương pháp tiếp cận đa diện và toàn cầu của chúng tôi bao gồm:
- Lập kế hoạch kinh doanh liên tục và lập kế hoạch phục hồi thảm họa
- Quản lý rủi ro nhà cung cấp
- Lập bản đồ chuỗi cung ứng
Phát triển bền vững
Chúng tôi cam kết giảm tác động môi trường và thúc đẩy thực hành khoa học bền vững thông qua việc phát triển sản phẩm xanh, quy trình tiết kiệm năng lượng, tái chế, đóng gói bền vững và chiến lược giảm chất thải. Các sáng kiến của chúng tôi bao gồm sự tham gia rộng rãi của cộng đồng và nhân viên trong việc quản lý môi trường.
Mở khóa lợi ích của số hóa
Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến bộ khoa học thông qua các giải pháp kỹ thuật số tiên tiến làm thay đổi cách làm việc của bạn. Các sáng kiến số hóa của chúng tôi giúp bạn hợp lý hóa quy trình công việc, nâng cao độ chính xác của dữ liệu và đưa ra quyết định sáng suốt nhanh hơn thông qua khả năng giám sát và quản lý từ xa, hệ thống kiểm soát chất lượng dự đoán, truy cập và phân tích dữ liệu hiệu quả, đồng thời tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng.
CHÚNG TÔI QUY TỤ 6 THƯƠNG HIỆU KHOA HỌC ĐỜI SỐNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ĐỂ GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT NHỮNG THÁCH THỨC LỚN NHẤT TRONG KHOA HỌC ĐỜI SỐNG.
Vật liệu phòng thí nghiệm & sản xuất
Giải pháp vật liệu thô cho dược phẩm & sinh dược phẩm
Sản phẩm phân tích
Giải pháp nước cho phòng thí nghiệm
Dịch vụ xét nghiệm theo hợp đồng
Chúng tôi có thể giúp đưa phân tử của bạn ra thị trường
nhanh chóng và an toàn
Công nghệ tiên tiến, dịch vụ CTDMO chuyên môn và quan hệ đối tác tập trung vào nhu cầu của bạn.
Sản phẩm Millipore® và Dịch vụ CTDMO (Dịch vụ xét nghiệm, phát triển & sản xuất theo hợp đồng)